주요 문서
V900518
Sigma-Aldrich
Polysucrose 400
Vetec, reagent grade
동의어(들):
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
양식
powder
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for cell separation and organelle isolation.
기타 정보
A nonionic synthetic polymer of sucrose.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)