V900477
HEPES
99.5%, crystalline powder, reagent grade, Vetec™
동의어(들):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
추천 제품
제품명
HEPES, Vetec™, reagent grade, 99.5%
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec™
분석
99.5%
양식
crystalline powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa(25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable