주요 문서
V900375
Sigma-Aldrich
Adenine hemisulfate salt
Vetec, reagent grade, ≥99%
동의어(들):
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
Beilstein:
3820263
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
≥99%
양식
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is