A3159
Adenine hemisulfate salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
동의어(들):
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
제품 라인
BioReagent
분석
≥99%
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable