주요 문서
V900362
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
Vetec, reagent grade, 97%
동의어(들):
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
833.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
제품 V900362은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
97%
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
NADPH is an electron donor and a cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
기타 정보
Packaged based on solid weight.
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)