주요 문서
V800234
Sigma-Aldrich
Lead(IV) oxide
LR, ≥94%
동의어(들):
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PbO2
CAS Number:
Molecular Weight:
239.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석:
≥94%
Grade:
LR
양식:
powder
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
LR
제품 라인
Vetec
분석
≥94%
양식
powder
SMILES string
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
InChI key
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)