주요 문서
455903
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Potassium borofluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩326,018
₩326,018
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩326,018
About This Item
Linear Formula:
KBF4
CAS Number:
Molecular Weight:
125.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩326,018
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
solid
불순물
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
530 °C (lit.)
density
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI key
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other