1727031
USP
Zolmitriptan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol, (S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
zolmitriptan
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C)C)cc(cc2)C[C@H](N)CO
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI key
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터