1046351
USP
Azure B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
azure b
제조업체/상표
USP
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChI key
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Methylene Blue
- Methylene Blue Injection
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터