1724689
USP
Zileuton Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Acetylbenzothiophene, 1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
zileuton
제조업체/상표
USP
mp
86-90 °C
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터