주요 문서
SYNF904100
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F904100, modified Schlenk reaction flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩168,287
₩168,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩168,287
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩168,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F904100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Please provide the dimensions of the grind that the flask has
    1 답변
    1. The joint on this flask is a 24/40 joint.