1700501
USP
L-Tryptophan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tryptophan
제조업체/상표
USP
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monographs such as:
- Tryptophan
- 5-Hydroxy-l-tryptophan
기타 정보
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객