1613564
USP
Sodium benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Benzoic acid sodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sodium benzoate
제조업체/상표
USP
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Sodium Benzoate Compounded Oral Solution
- Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
- Fluconazole for Oral Suspension
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객