1610090
USP
Scopoletin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
6-Methoxyumbelliferone, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin-6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
scopoletin
제조업체/상표
USP
mp
203-205 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChI key
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터