1604950
USP
Rivastigmine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
rivastigmine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터