주요 문서
1604541
USP
Rivaroxaban R-enantiomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(R)-5-Chloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl} methyl)thiophene-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩1,906,576
₩1,906,576
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩1,906,576
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18ClN3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
435.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,906,576
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
API family
rivaroxaban
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-CQSZACIVSA-N
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Rivaroxaban R-enantiomer USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
기타 정보
Sales restrictions may apply.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)