Y0002187
Rivaroxaban
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(S)-Rivaroxaban, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
rivaroxaban
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
기타 정보
관련 제품
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터