주요 문서
1585028
USP
Pyrazinamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Pyrazinecarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩1,689,468
₩1,689,468
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩1,689,468
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3N3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,689,468
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
API family
pyrazinamide
포장
pkg of 50 mg
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
87 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecules)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
InChI key
PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)