PHR2072
Efavirenz
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Efavirenz, (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1234103
API family
efavirenz
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C([C@@](C#CC3CC3)(C(F)(F)F)OC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI key
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객