1568506
USP
L-Proline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
proline
제조업체/상표
USP
mp
228 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used to prepare standard and system suitability solution during the impurity analysis by using thin layer chromatography according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객