1478651
USP
Ononin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ononin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Astragalus Root
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root Powder
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터