주요 문서
PHL82359
Ononin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩674,468
₩674,468
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩674,468
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H22O9
CAS Number:
Molecular Weight:
430.40
Beilstein:
63067
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩674,468
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
생화학적/생리학적 작용
A isoflavone glucoside found in soybean, kudzu, and the Chinese medicinal herb, Radix astragali (RA). RA is a supplement taken to improve "energy." It may act by inducing erythropoietin expression.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)