1446950
USP
Moricizine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N-{10-[3-(4-Morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2yl}carbamic acid ethyl ester hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
moricizine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)NC(=O)OCC)N(c4c1cccc4)C(=O)CC[N+H]3CCOCC3.[Cl-]
InChI
1S/C22H25N3O4S.ClH/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24;/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27);1H
InChI key
GAQAKFHSULJNAK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터