1409604
USP
Methenamine mandelate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Hexamethylenetetramine mandelate salt, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methenamine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3.OC(C(O)=O)c4ccccc4
InChI
1S/C8H8O3.C6H12N4/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5,7,9H,(H,10,11);1-6H2
InChI key
UXNFIJPHRQEWRQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Methenamine Mandelate Tablets
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
482.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
250 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터