1335009
USP
Hyoscyamine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate hydrate (2:1:2)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
hyoscyamine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)[C@H](CO)c6ccccc6)C.N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3)C.O.O
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13?,14?,15?,16-;;;/m11.../s1
InChI key
BXSVDJUWKSRQMD-YBRNEGGZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Hyoscyamine
- Hyoscyamine Hydrobromide
- Hyoscyamine Sulfate
- Hyoscyamine Sulfate Elixir
- Hyoscyamine Sulfate Injection
- Hyoscyamine Sulfate Oral Solution
- Hyoscyamine Sulfate Tablets
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터