1356982
USP
Letrozole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4,4′-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)bisbenzonitrile, 4,4′-(1H-1,3,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
letrozole
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]3(cnnc3)C(c2ccc(cc2)C#N)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI key
BCTXUGAAOFIJGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Letrozole
- Letrozole Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터