L6545
Letrozole
≥98% (HPLC), powder, non-steroidal aromatase inhibitor
동의어(들):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Letrozole, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >50 mg/mL
주관자
Novartis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP19A1(1588)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- in organoid growth assay to determine its inhibitory capacity(48)
- to investigate steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) mediated endogenous estrogen regulation of hippocampal PSD-95(49)
- to determine its effects on tumor-induced hyperalgesia(50)
- for hormonal manipulation in rats(51)
- to study its effects on lipocalin-2 (Lcn2)(52)
- to determine its effects on mechanical hyperalgesia and aromatase expression(53)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)