1329913
USP
5-Hydroxy-L-tryptophan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
L-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, L-5-HTP
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tryptophan
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also used to prepare standard solution for the impurity analysis of 5-Hydroxy-L-tryptophan by using liquid chromatography coupled with UV detector. [1]
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객