1287325
USP
Gabapentin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gabapentin
제조업체/상표
USP
mp
84-89 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI key
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also, for use with USP monographs such as:
- Gabapentin
- Gabapentin Capsules
- Gabapentin Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객