1285760
USP
Flurbiprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, NSC 16300
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
flurbiprofen
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
InChI key
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Flurbiprofen
- Flurbiprofen Tablets
- Flurbiprofen Sodium
- Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터