1279019
USP
Fluorouracil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluorouracil
양식
powder
제조업체/상표
USP
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터