1255861
USP
Eszopiclone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Zopiclone oxide, (5RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate 4-oxide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
eszopiclone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cnc(cc1)N2C(c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CC[N](=O)(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
InChI key
IPTIKKTXLHVRKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Eszopiclone
- Eszopiclone Tablets
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터