1229409
USP
Drospirenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
6β,7β:15β,16β -Dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Dihydrospirorenone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
drospirenone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
유전자 정보
human ... NR3C2(4306) , PGR(5241)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터