1214004
USP
Dioxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Dioxybenzone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxybenzone
제조업체/상표
USP
bp
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
InChI key
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터