주요 문서
1165204
USP
Decitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,280,423
₩1,280,423
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,280,423
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
228.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,280,423
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
API family
decitabine
포장
pkg of 100 mg
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N2(C=NC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Decitabine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)