1154004
USP
Cyclizine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-Benzhydryl-4-methylpiperazine hydrochloride, Marezine hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cyclizine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N3(CCN(CC3)C)C(c2ccccc2)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
InChI key
UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터