Y0000887
Cyclizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cyclizine
제조업체/상표
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터