1133933
USP
Cinnamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
trans-Cinnamic acid, (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cinnamic acid
제조업체/상표
USP
mp
133 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
InChI key
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객