주요 문서
PHL82608
Nodakenin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(+)-Marmesinin, (+)-Mermesinin, Nodakenetin β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩564,036
₩564,036
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩564,036
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O9
CAS Number:
Molecular Weight:
408.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩564,036
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥80.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H]2Oc3c(cc4c([o][c](cc4)=O)c3)C2)(C)C
InChI
1S/C20H24O9/c1-20(2,29-19-18(25)17(24)16(23)13(8-21)28-19)14-6-10-5-9-3-4-15(22)27-11(9)7-12(10)26-14/h3-5,7,13-14,16-19,21,23-25H,6,8H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19+/m1/s1
InChI key
HXCGUCZXPFBNRD-DNLMCPORSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)