1103105
USP
Cetyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Palmityl palmitate, Cetyl palmitate, Hexadecyl hexadecanoate, Palmitic acid palmityl ester
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cetyl palmitate
제조업체/상표
USP
mp
55-56 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Cetyl Esters Wax
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터