1081807
USP
1-Butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
n-Butanol, Butyl alcohol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
2.55 (vs air)
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
제조업체/상표
USP
재고 정보
not available in (Sales restriction may apply)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객