주요 문서
1.04912
Supelco
Potassium bromate
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩155,498
250 G
₩211,628
₩155,498
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩155,498
250 G
₩211,628
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BrKO3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-829-8
NACRES:
NA.21
₩155,498
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.8% dry basis (iodometric)
양식
crystalline powder
효능
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.005% Insoluble matter
손실
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
density
3.13 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1400 kg/m3
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.8 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 9.0
Bromide (Br): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0004 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.