추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
buprenorphine
제조업체/상표
USP
약물 제어
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
InChI key
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Buprenorphine and Naloxone Sublingual Tablets
- Buprenorphine Compounded Buccal Solution, Veterinary
- Buprenorphine Hydrochloride
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable