주요 문서
SML2506
Sigma-Aldrich
Regadenoson
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT-3146
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩193,155
50 MG
₩775,866
₩193,155
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩193,155
50 MG
₩775,866
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18N8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
390.35
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩193,155
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]4(ncc(c4)C(=O)NC)c1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
InChI key
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
A2A-Adenosine receptor agonist; coronary vasodilator
Regadenoson (CVT-3146) is an A2A adenosine receptor agonist that is a coronary vasodilator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)