추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ammonium carbonate
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)O.N.N.OC(=O)O
InChI
1S/CH3NO2.CH2O3.2H3N/c2*2-1(3)4;;/h2H2,(H,3,4);(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객