추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ammonio methacrylate copolymer, copolymers
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C.O(CC)C(=O)C=C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C9H18NO2.2C5H8O2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2;/h1,6-7H2,2-5H3;1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3;1H/q+1;;;/p-1
InChI key
FSXVSUSRJXIJHB-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Ammonio Methacrylate Copolymer
- Ammonio Methacrylate Copolymer Dispersion
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터