추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
copolymers, butylated methacrylate copolymer
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C8H14O2.C5H8O2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h1,5-6H2,2-4H3;2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChI key
NEDGUIRITORSKL-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터