1019406
USP
Amifostine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Amifostine trihydrate, 2-(3-Aminopropyl)aminoethyl phosphorothioate, WR2721
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
amifostine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OP(SCCNCCCN)(O)=O.O.O.O
InChI
1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2
InChI key
TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터