1012495
USP
beta-Alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
β-Alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
beta-alanine
제조업체/상표
USP
mp
202 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객