A0325000
Alanine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
L-Alanine, (S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
alanine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객